Learn More
4'-(Imidazol-1-yl)acetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10367500 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
5g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10367500 5g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10367500 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 179800050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-(Imidazol-1-yl)acetophenone
Note relative au nom 97%
CAS 10041-06-2
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Glass Bottle
Formule moléculaire C11H10N2O
Numéro MDL MFCD00005282
Quantité 5g
Synonyme 4-imidazol-1-yl acetophenone, 4'-imidazol-1-yl acetophenone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl ethanone, 4'-1-imidazolyl acetophenone, 1-4-imidazol-1-yl-phenyl-ethanone, 1-4-acetylphenyl imidazole, ethanone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl, 1-4-imidazol-1-ylphenyl ethanone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl ethan-1-one, 4'-1h-imidazol-1-yl acetophenone
Clé InChI GAIQQJIMVVUTQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2
Nom IUPAC 1-(4-imidazol-1-ylphenyl)ethanone
Poids moléculaire (g/mol) 186.214
CID PubChem 82316
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté ≥96.0%