Learn More
4-Iodo-2-(trifluorométhyl)benzonitrile, TRC
Code produit 30405648
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405648 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30405648 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI70647810MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
CAS 101066-87-9
Formule moléculaire C8H3F3IN
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)7-3-6(12)2-1-5(7)4-13/h1-3H
SMILES FC(F)(F)c1cc(I)ccc1C#N
Nom IUPAC 4-iodo-2-(trifluorométhyl)benzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 297.02
Poids de la formule 296.9262