Learn More
4-iodoanisole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11964711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize':
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Conditionnement missing translation for 'unitSize'
11964711 500 g Flacon en verre 500g
10113360 25 g Flacon en verre 25g
10031160 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11964711 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 122325000
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 696-62-8 | C7H7IO | 234.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 696-62-8
Formule moléculaire C7H7IO
Poids moléculaire (g/mol) 234.04
Clé InChI SYSZENVIJHPFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodoanisole, p-iodoanisole, benzene, 1-iodo-4-methoxy, isoform, 4-methoxyiodobenzene, p-methoxyiodobenzene, anisole, p-iodo, 4-iodomethoxybenzene, p-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-4-methoxy-benzene
CID PubChem 69676
Nom IUPAC 1-iodo-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)I
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 4-Iodoanisole
Point de fusion 46.0°C to 51.0°C
Couleur Blanc à marron
Point d’ébullition 237.0°C (726.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire IC6H4OCH3
Quantité 500 g
Beilstein 06,208
Poids de la formule 234.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline et morceaux
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.