Learn More
4'-Isopropylacetophenone, 96%, ACROS Organics™
Code produit 10342193 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
5g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10342193 5g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10342193 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 381830050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Isopropylacetophenone
CAS 645-13-6
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H14O
Formule linéaire (CH3)2CHC6H4COCH3
Indice de réfraction 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00048297
Quantité 5 g
Synonyme 4'-isopropylacetophenone, 4-isopropylacetophenone, p-isopropylacetophenone, cuminone, 1-4-isopropylphenyl ethanone, ethanone, 1-4-1-methylethyl phenyl, acetophenone, 4'-isopropyl, unii-742zkz2a6d, methyl p-isopropylphenyl ketone, 1-4-propan-2-yl phenyl ethan-1-one
Clé InChI PDLCCNYKIIUWHA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Nom IUPAC 1-[4-(propan-2-yl)phenyl]ethan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
CID PubChem 12578
Poids de la formule 162.23
Pourcentage de pureté ≥95%
Forme physique Liquid