Learn More
Chlorure de 4-méthoxy-2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15478035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15478035 250 mg 250mg
15468035 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15478035 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32280.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 4-chlorure de-méthoxy-2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 775288-85-2
Formule moléculaire C8H6ClF3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 274.638
Numéro MDL MFCD11519323
Clé InChI XOLLWGQBRDQKPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 4-methoxy-2-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-methoxy-2-trifluoromethylphenylsulfonyl chloride, 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, jrd
CID PubChem 43590925
Nom IUPAC chlorure de 4-méthoxy-2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Point de fusion 57°C to 60°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 274.64
Pourcentage de pureté 97%