Learn More
4-méthoxy-2-(trifluorométhyl)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15435487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435487 5 g 5g
15425487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15435487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32730.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 916420-84-3
Formule moléculaire C9H10F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 205.18
Numéro MDL MFCD09025405
Clé InChI GRRJRPNJFJEEPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzylamine, 4-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, 1-4-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl methylamine, 4-methyloxy-2-trifluoromethyl phenyl methyl amine
CID PubChem 43138648
Nom IUPAC [4-méthoxy-2-(trifluorométhyl) phényl] méthanamine
SMILES COC1=CC(=C(CN)C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Indice de réfraction 1.4853
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 205.18
Pourcentage de pureté 97%