Learn More
4-méthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)benzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15445298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15445298 1 g 1g
15455298 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15445298 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59096.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 331440-04-1
Formule moléculaire C16H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 271.316
Numéro MDL MFCD00752486
Clé InChI OCHBASPTHVVGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-n-2-methoxybenzyl benzamide, 4-methoxy-n-2-methoxyphenyl methyl benzamide, cambridge id 5337527, n-2-methoxybenzyl-4-methoxybenzamide, 4-methoxyphenyl-n-2-methoxyphenyl methyl carboxamide
CID PubChem 796001
Nom IUPAC 4-méthoxy-N-[(2-méthoxyphényl)méthyl]benzamide
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC2=CC=CC=C2OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-N-(2-methoxybenzyl)benzamide
Quantité 1 g
Beilstein 23598862
Poids de la formule 271.32
Pourcentage de pureté 97%