Learn More
4-Méthoxybenzèneméthanamine, TRC
Code produit 30473169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473169 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30473169 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26091025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzenemethanamine
CAS 2393-23-9
Formule moléculaire C8H11NO
Quantité 25 g
Synonyme (4-Methoxyphenyl)methanamine, 1-(4-Methoxyphenyl)methanamine, 1-Aminomethyl-4-methoxybenzene, 4-Methoxybenzenemethanamine, 4-Methoxybenzylamine, 4-Methoxyphenylmethylamine, 4-Methyloxybenzylamine, Anisylamine, NSC 9269, [[4-(Methyloxy)phenyl]methyl]amine, p-Methoxybenzylamine, para-Methoxybenzylamine
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6,9H2,1H3
SMILES COc1ccc(CN)cc1
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Poids de la formule 137.0841