Learn More
4-Méthoxybenzyl 3-Chlorométhyl-7-(2-phénylacétamido)-3-céphème-4-carboxylate, TRC
Code produit 30472434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472434 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30472434 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM22608525G
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzyl 3-Chloromethyl-7-(2-phenylacetamido)-3-cephem-4-carboxylate
CAS 104146-10-3
Formule moléculaire C24 H23 Cl N2 O5 S
Quantité 25 g
Synonyme (6R,7R)-3-(Chloromethyl)-8-oxo-7-[(2-phenylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid (4-Methoxyphenyl)methyl Ester, (6R-trans)-7-Phenylacetamido-3-(chloromethyl)-3-cephem-4-carboxylic Acid p-Methoxybenzyl Ester, GCLE, Cephalosporin Impurity 6
Formule InChI InChI=1S/C24H23ClN2O5S/c1-31-18-9-7-16(8-10-18)13-32-24(30)21-17(12-25)14-33-23-20(22(29)27(21)23)26-19(28)11-15-5-3-2-4-6-15/h2-10,20,23H,11-14H2,1H3,(H,26,28)/t20-,23-/m1/s1
SMILES COc1ccc(COC(=O)C2=C(CCl)CS[C@@H]3[C@H](NC(=O)Cc4ccccc4)C(=O)N23)cc1
Nom IUPAC (4-méthoxyphényl)méthyl (6R,7R)-3-(chlorométhyl)-8-oxo-7-[(2-phénylacétyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 486.97
Poids de la formule 486.1016