Learn More
Isothiocyanate de 4-méthoxyphényle, 97 %, Maybridge
Code produit 10577294 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10577294 25 g -
10529952 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10577294 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00326EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 2284-20-0
Formule moléculaire C8H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 165.21
Numéro MDL MFCD00011676
Clé InChI VRPQCVLBOZOYCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methoxy-benzene, p-methoxyphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-methoxy, isothiocyanic acid 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxybenzenisothiocyanate, 4-isothiocyanatoanisole, acmc-1ccqx, p-methoxyphenylisothiocyanate
CID PubChem 75293
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenyl isothiocyanate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire CH3OC6H4NCS
Quantité 25 g
Poids de la formule 165.22
Pourcentage de pureté 97%