Learn More
Hydrate de 4-Methoxypyridine N-oxide, 99 %
Code produit 11311687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11311687 5 g 5g
11301687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11311687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04709.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’hydrate de 4-Methoxypyridine N-oxide est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est de nature hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207511-18-0
Formule moléculaire C6H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 143.142
Numéro MDL MFCD00149410
Clé InChI ABJMARLKAXBQBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxypyridine n-oxide hydrate, 4-methoxypyridin-1-ium-1-olate hydrate, 4-methoxypyridine-n-oxide hydrate, c6h7no2.h2o, 4-methoxypyridin-1-ol, hydrate, 4-methoxypyridine-1-oxide hydrate, 4-methoxypyridine-n-oxide hydrate,99, 4-methoxy-1-oxidopyridin-1-ium hydrate, 4-methoxy-1-oxidanidyl-pyridin-1-ium hydrate
CID PubChem 16212293
Nom IUPAC 4-méthoxy-1-oxidopyridine-1-ium;hydrate
SMILES COC1=CC=[N+](C=C1)[O-].O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxypyridine N-oxide hydrate
Point de fusion 78°C to 82°C
Quantité 5 g
Beilstein 115212
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 125.13 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%