missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid, 95%, ACROS Organics™

Marque:  Acros Organics 452070050

Informations supplémentaires : CAS : 1332627-30-1 Poids : 0.01000kg


Quantité. 5g

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15269726

  • 281.20€ / 5g


Date dexpédition estimée
du fournisseur 02-01-2020
Ajouter au panier

Spécification

Identifiants chimiques

1332627-30-1
191.23
1,2,3,4-tetrahydro-4-methylquinoline-6-carboxylic acid
4-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
C11H13NO2
QOQHRSQQPZYCGY-UHFFFAOYSA-N
56766060
CC1CCNC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O

Spécification

4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
5g
94% min. (HPLC)
1,2,3,4-tetrahydro-4-methylquinoline-6-carboxylic acid
CC1CCNC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O
191.23
191.23
158°C to 160°C
1332627-30-1
C11H13NO2
QOQHRSQQPZYCGY-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
56766060
95%
Vidéos
Safety and Handling

Safety and Handling

Identifiant produit
  • 4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid, 95%

Mention d'avertissement
  • Attention

Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3

Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.

Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.

Documents