Learn More
Acide4-méthyl-1-naphthoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15497258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
10 g
Conditionnement:
0.50g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497258 10 g 10g
15487258 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15497258 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60765.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4488-40-8
Formule moléculaire C12H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00671557
Clé InChI SIVYRLBDAPKADZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-1-naphthoic acid, 4-methyl-1-naphthalenecarboxylic acid, 4-methyl-1-napthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-naphthalene-1-carboxylic acid, 4-methylnaphthalenecarboxylic acid, 4-methylnaphthoic acid, acmc-1aehw, 4-methyl-1-naphthoicacid, 4-methyl-1-naphtholic acid
CID PubChem 3014285
Nom IUPAC 4-methylnaphthalene-1-carboxylic acid
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1-naphthoic acid
Point de fusion 179°C to 181°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%