Learn More
4-Methyl-1-naphthoyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. p-7056152
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 15432339
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64917.03
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87700-67-2
Molecular Formula C12H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 204.653
MDL Number MFCD12025362
InChI Key IXGMHYHWSPDNNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthalenecarbonylchloride, 4-methyl, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 4-methyl, 4-methyl-1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 4-methyl-9ci, 4-methyl-1-napthoyl chloride, 4-methyl-1-naphthoyl chloride, 4-methyl-naphthalene-1-carbonyl chloride
PubChem CID 24887412
IUPAC Name 4-methylnaphthalene-1-carbonyl chloride
SMILES CC1=CC=C(C2=CC=CC=C12)C(=O)Cl
Spezifikation
Color Yellow
Quantity 1 g
UN Number UN3261
Beilstein 3247818
Formula Weight 204.65
Percent Purity 98%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 4-Methyl-1-naphthoyl chloride
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt