Learn More
4-(Méthylsulfonyl)aniline, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15422009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15422009 25 g 25g
15432009 100 g 100g
15442009 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15422009 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64697.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Une série de dérivés du 4-(méthylsulfonyl)aniline a été synthétisée afin d’obtenir de nouveaux composés comme agents anti-inflammatoires potentiels avec une sélectivité attendue par rapport à l’enzyme COX-2.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5470-49-5
Formule moléculaire C7H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 171.21
Numéro MDL MFCD00025353
Clé InChI XJEVFFNOMKXBLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylsulfonyl aniline, 4-methylsulphonyl aniline, 4-mesylaniline, 4-methanesulfonylaniline, p-methylsulfonyl aniline, benzeneamine, 4-methylsulfonyl, benzenamine, 4-methylsulfonyl, 4-methylsulfonyl benzenamine, 4-methylsulphonylaniline
CID PubChem 79617
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylsulfonyl)aniline
Point de fusion 133°C to 138°C
Couleur Blanc
Densité 1.44 g/mL
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2208425
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC 4-methanesulfonylaniline
Poids de la formule 171.21
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Poudre cristalline