missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Morpholineethanesulfonic Acid, TRC

Product Code. 30479928
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 g
100 g
250 g
Unit Size:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30479928 100 g 100g
30481763 50 g 50g
30466732 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30479928 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM723775100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 4432-31-9
Molecular Formula C6 H13 N O4 S
Molecular Weight (g/mol) 195.24
Synonym 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid, 4-Morpholineethanesulfonic acid, 2-(4-Morpholino)ethanesulfonic acid, 2-(4-Morpholinyl)ethanesulfonic acid, 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid, 2-Morpholinoethanesulfonic acid, MES, MES (buffering agent), Morpholinoethanesulfonic acid, NSC 157116
IUPAC Name 2-morpholin-4-ylethanesulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1

Specifications

Quantity 100 g
InChI Formula InChI=1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
Formula Weight 195.0565
Chemical Name or Material 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.