Learn More
4-n-butoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11492288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492288 10 g 10g
11402298 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11492288 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15243.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5736-88-9
Formule moléculaire C11H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 178.231
Numéro MDL MFCD00003389
Clé InChI XHWMNHADTZZHGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-butoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-butoxy, 4-n-butoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-butoxy, 4-butoxy-benzaldehyde, p-n-butoxybenzaldehyde, 4-n-butyloxybenzaldehyde, acmc-209lxn, p-n-butoxy benzaldehyde, 4-butoxybenzaldehyde
CID PubChem 79813
Nom IUPAC 4-butoxybenzaldéhyde
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Butoxybenzaldehyde
Densité 1.031
Point d’ébullition 284°C to 286°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.541
Quantité 10 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 98%