Learn More
Acide 4-n-hexylbenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15481829
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481829 250 mg 250mg
15471829 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15481829 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64555.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105365-50-2
Formule moléculaire C12H19BO2
Poids moléculaire (g/mol) 206.092
Numéro MDL MFCD04039029
Clé InChI CFYBKGAFWFRFRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hexylphenyl boronic acid, 4-n-hexylphenylboronic acid, 4-hex-1-yl benzeneboronic acid, 1-borono-4-hex-1-yl benzene, 4-n-hexylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-hexylphenyl, 4-hexylphenylboronicacid, p-hexylphenylboronic acid, 4-hexylbenzeneboronic acid, 4-hexylphenyl-boronic acid
CID PubChem 4197864
Nom IUPAC (4-hexylphényl)Acide boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)CCCCCC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Hexylbenzeneboronic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 206.09
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide