Learn More
Tétrafluoroborate de 4-nitrobenzènediazonium, TRC
Code produit 30476402
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30476402 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30476402 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN49353010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate
CAS 456-27-9
Formule moléculaire C6 H4 N3 O2 . B F4
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H4N3O2.BF4/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N.F[B-](F)(F)F
Nom IUPAC 4-nitrobenzènediazonium;tétrafluoroborate
Poids moléculaire (g/mol) 236.92
Poids de la formule 237.0333