Learn More
Carbonate de 4-nitrophényle 2-(triméthylsilyl)éthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is employed as a reagent for the introduction of the TEOC-amino protecting group which can be cleaved by F-.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé comme un réactif pour l’introduction du groupe de protection TEOC-amino qui peut être clivé par F-.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Stocker à 2-8°C.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate |
| Point de fusion | 35°C to 40°C |
| Formule linéaire | C12H17NO5Si |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 4320585 |
| Sensibilité | Light and moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 283.35 |
| Pourcentage de pureté | 95% |