Learn More
4-nitrophénylhydrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10743974 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10743974 5 g 5g
10529793 25 g 25g
10290463 100 g 100g
10402903 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Une licence de stockage est requise pour acheter ce produit.
Code produit 10743974 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 383030050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Une licence de stockage est requise pour acheter ce produit.
CAS: 100-16-3 | C6H7N3O2 | 153.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-16-3 , 7732-18-5
Formule moléculaire C6H7N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Numéro MDL MFCD00007579
Clé InChI KMVPXBDOWDXXEN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nitrophenylhydrazin, p-nitrophenyl hydrazine, 4-nitrophenyl hydrazine, p-nitrophenylhydrazine, 1-4-nitrophenyl hydrazine, pnd, hydrazine, p-nitrophenyl, hydrazine, 4-nitrophenyl, p-hydrazinonitrobenzene, ccris 3139
CID PubChem 3310889
ChEBI CHEBI:66931
Nom IUPAC (4-nitrophenyl)hydrazine
SMILES NNC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenylhydrazine
Note relative au nom Moistened with >30% water
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire NO2C6H4NHNH2
Quantité 5 g
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Morceaux humides
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitrophenylhydrazine, moistened with >30% water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.