Learn More
4-(pentafluorothio)chlorure de benzènesulfonyle, 97 %
Code produit 15478375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15478375 250 mg 250mg
15446077 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15478375 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33263.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les benzoylthiophènes sont des amplificateurs allostériques (AE) de l’activité agoniste du récepteur de l’adénosine A1.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,26 g/l) (25°C),
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1211516-26-5
Formule moléculaire C6H4ClF5O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 302.658
Numéro MDL MFCD16652450
Clé InChI LQEOIYDDOVVHIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pentafluorosulfur benzenesulfonyl chloride, 4-pentafluoro-??-sulfanyl benzenesulfonyl chloride, 4-pentafluorothio benzenesulfonyl chloride, 4-pentafluoro-??-sulfanyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-pentafluoro-lambda-sulfanyl benzene-1-sulfonyl chloride
CID PubChem 66523518
Nom IUPAC Chlorure de 4-(pentafluoro-λ}6}-sulfanyl)benzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)S(F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Pentafluorothio)benzenesulfonyl chloride
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Poids de la formule 302.66
Pourcentage de pureté 97%