Learn More
Chlorhydrate de 4-(trifluorométhyl)aniline, Mikromol™
Code produit 30052135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052135 25 mg 25mg
30052084 100 mg 100mg
30461246 4 x 25 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30052135 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0859.010025
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de 4-(trifluorométhyl)aniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride
CAS 90774-69-9
Noms d’analytes ou de composants 4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H6 F3 N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Leflunomide Imp. A (EP), Leflunomide USP Related Compound A, Leflunomide USP RC A, 4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride, Leflunomide Imp. A (EP) as Hydrochloride, Leflunomide Related Compound A as Hydrochloride, Leflunomide Impurity A as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H6F3N.ClH/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5;/h1-4H,11H2;1H
SMILES Cl.Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)aniline ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 197.59
Quantité 25 mg
Poids de la formule 197,0219 g/mol