Learn More
4-(Trifluoromethylthio)aniline, 95%, ACROS Organics™
Code produit 10732284 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10732284 5 g Flacon en verre 5g
10129282 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10732284 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 371940050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 372-16-7
Formule moléculaire C7H6F3NS
Poids moléculaire (g/mol) 193.19
Numéro MDL MFCD00040926
Clé InChI OHHHTUXVBNGOGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethylthio aniline, 4-trifluoromethyl thio aniline, 4-trifluoromethyl sulfanyl aniline, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulfide, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulphide, 4-trifluoromethylsulfanyl aniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl thio, 4-trifluoromethylthio phenylamine
CID PubChem 123054
Nom IUPAC 4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]aniline
SMILES NC1=CC=C(SC(F)(F)F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethylthio)aniline
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3510g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Poids de la formule 193.19
Pourcentage de pureté ≥94%
Forme physique Liquid