Learn More
Tenak™ 40 mm Cryobox Dividers
Shop All TENAK Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Holds:
Vials with 10 mm O.D.
Vials with 13 mm O.D.
Vials with 15 mm O.D.
Vials with 15.50 mm O.D.
Vials with 17 mm O.D.
Vials with 17.75 mm O.D.
Vials with 24 mm O.D.
Vials with 25.25 mm O.D.
Vials with 31 mm O.D.
Vials with 31.75 mm O.D.
Vials with 41 mm O.D.
Vials with 42.50 mm O.D.
Tube Array:
12 x 12 cells
3 x 3 cells
4 x 4 cells
5 x 5 cells
6 x 6 cells
7 x 7 cells
8 x 8 cells
9 x 9 cells
Förpackningsstorlek
Pack of 36
Beskrivning
- For use in cardboard cryoboxes
- Holds cryogenic vials
- Grid style divider
Specifikationer
Specifikationer
| Type | Grid Divider |
| For Use With (Equipment) | 75 mm high cryoboxes |
| Holds | Vials with 42.50 mm O.D. |
| Tube Array | 3 x 3 cells |
| Height (Metric) | 40 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering