Learn More
5-(2-furyl)cyclohexane-1,3-dione, 97 %, Maybridge
Code produit 10506805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10506805 5 g 5g
10121122 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10506805 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD11333DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 1774-11-4
Formule moléculaire C10H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.187
Numéro MDL MFCD00104796
Clé InChI FYLTVHCMIYGVPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-furan-2-yl cyclohexane-1,3-dione, 5-2-furyl cyclohexane-1,3-dione, 5-2-furyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 5-2-furanyl, 5-furan-2-yl-cyclohexane-1,3-dione, 1,3-cyclohexanedione,5-2-furanyl, 5-2-furanyl cyclohexane-1,3-dione, maybridge1_003103, 5-2-furyl cyclohexan-1,3-dione, 5-2-furyl-cyclohexane-1,3-dione
CID PubChem 699513
Nom IUPAC 5-(furan-2-yl)cyclohexane-1,3-dione
SMILES C1C(CC(=O)CC1=O)C2=CC=CO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Furyl)cyclohexane-1, 3-dione
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 178.19
Pourcentage de pureté 97%