Learn More
DYKDDDDK Epitope Tag Antibody (FG4R), mFluor Violet 610 SE, R&D Systems™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
DYKDDDDK Epitope Tag Monoclonal specifically detects DYKDDDDK Epitope Tag in Tag samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | DYKDDDDK Epitope Tag |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | FG4R |
| Conjugué | mFluor Violet 610 SE |
| Dilution | Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | DDDDK epitope tag, DDK, DYKDDDDK tag, ECS epitope tag, ECS tag, Enterokinase Cleavage Site epitope tag, Enterokinase Cleavage Site tag, epitope tag flag, FLAG (FLAG is a trademark of Sigma Aldrich), Flag tag, Ty 1 Tag, xxxDDDDK epitope tag |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | DYKDDDDK Epitope Tag Antibody (FG4R) was made to a Synthetic peptide (DYKDDDDK) coupled to KLH. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?