Learn More
Acide 5-amino-2-bromobenzoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs and is also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants et est également utilisé en médecine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Amino-2-bromobenzoic acid |
| Point de fusion | 171°C to 179°C |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 216.03 |
| Pourcentage de pureté | 95% |