Learn More
5-Bromo-1-benzothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10069431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Amber Glass Bottle; 1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10069431 Amber Glass Bottle; 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10069431 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC24810DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1-benzothiophene
CAS 4923-87-9
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Amber Glass Bottle
Formule moléculaire C8H5BrS
Numéro MDL MFCD03069318
Quantité 1g
Synonyme 5-bromobenzo b thiophene, 5-bromobenzothiophene, 5-bromo-benzo b thiophene, 5-bromothianaphthene, benzo b thiophene, 5-bromo, zlchem 181, pubchem7752, 5-bromo-benzothiophene, pubchem15353, acmc-1anox
Clé InChI RDSIMGKJEYNNLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=C2SC=CC2=C1
Nom IUPAC 5-bromo-1-benzothiophene
Poids moléculaire (g/mol) 213.09
CID PubChem 2776578
Poids de la formule 213.1
Pourcentage de pureté 97%