Learn More
Chlorhydrate de 5-bromo-2-fluorobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463277 1 g 1g
11460628 5 g 5g
11470628 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15463277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25176.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 202865-69-8 | C7H8BrFN | 205.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 202865-69-8
Formule moléculaire C7H8BrFN
Poids moléculaire (g/mol) 205.05
Numéro MDL MFCD00143426
Clé InChI PDKBJZGGXHTHNC-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 5-bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride, 5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 5-bromo-2-fluorobenzylamine hcl, 5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hcl, 1-5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, pubchem3227, acmc-1cpb5, rarechem al bd 0325, akos bbv-005136, 5-bromo-2-fluorobenzyl amine hcl
CID PubChem 2724903
SMILES [NH3+]CC1=CC(Br)=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Point de fusion 221°C to 226°C
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Nom IUPAC (5-bromo-2-fluorophényl)méthanamine ; chlorhydrate
Poids de la formule 240.5
Pourcentage de pureté 97%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche