Learn More
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-alpha-D-galactoside, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15472969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15472969 250 mg 250mg
15462969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15472969 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60151.MD
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Substrat pour la bêta-galactosidase
Substrate for beta-galactosidase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107021-38-5
Formule moléculaire C14H15BrClNO6
Poids moléculaire (g/mol) 408.63
Numéro MDL MFCD00063780
Clé InChI OPIFSICVWOWJMJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme x-alpha-gal, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-a-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl a-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloroindoxyl alpha-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-alpha-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl alpha-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6r-2-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, x-alpha-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-alpha-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl alpha-d-galactoside
CID PubChem 10173103
ChEBI CHEBI:75506
SMILES OCC1OC(OC2=CNC3=CC=C(Br)C(Cl)=C23)C(O)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-alpha-D-galactoside
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxyméthyle)oxane-3,4,5-triol
Poids de la formule 408.63
Forme physique Poudre