Learn More
Acétate de 5-bromopentyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromopentyl Acetate |
| CAS | 15848-22-3 |
| Formule moléculaire | C7H13BrO2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 5-Bromo-1-pentanol Acetate, 1-Acetoxy-5-bromopentane, 5-Bromo-1-acetoxypentane |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H13BrO2/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)OCCCCCBr |
| Nom IUPAC | Acétate de 5-bropentyl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 209.08 |
| Poids de la formule | 208.0099 |