Learn More
Bromure de (5-Carboxypentyl)(triphényl)phosphonium, 97 %, Maybridge
Code produit 11316885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11316885 25 g Flacon en verre ambré 25g
10463173 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11316885 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM08684EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 50889-29-7
Formule moléculaire C24H26BrO2P
Poids moléculaire (g/mol) 457.35
Numéro MDL MFCD00055556
Clé InChI JUWYRPZTZSWLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-carboxypentyl triphenylphosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenyl phosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenylphosphanium bromide, 5-carboxypentyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, 5-carboxypentyl triphenyl-, bromide, acmc-20apmi, pxjvnuuwrjumaq-uhfffaoysa-m, 5-carboxyamyl triphenylphosphonium bromide
CID PubChem 2779280
Nom IUPAC 5-carboxypentyl(triphényl)phosphanium ; bromure
SMILES [Br-].OC(=O)CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (5-Carboxypentyl)(triphenyl)phosphonium bromide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 457.35
Pourcentage de pureté 97%