Learn More
5-Chloro-1,3-diméthyle-4-nitro-1 H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole |
| Point de fusion | 76°C to 80°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 149733 |
| Poids de la formule | 175.58 |
| Pourcentage de pureté | 97% |