Learn More
5-Chloro-1-méthylimidazole, TRC
Code produit 30366613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366613 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30366613 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3691855G
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-1-methylimidazole
CAS 872-49-1
Formule moléculaire C4 H5 Cl N2
Quantité 5 g
Synonyme Azathioprine Impurity 9
Formule InChI InChI=1S/C4H5ClN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3
SMILES Cn1cncc1Cl
Nom IUPAC 5-chloro-1-méthylimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 116.55
Poids de la formule 116.0141