Learn More
5-di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphényle-1'H-1,4'-bipyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488556 250 mg 250mg
15478556 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15488556 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63864.MD
 Article restreint
Estimated Shipment: 21-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 894086-00-1 | C32H35N4P | 506.634 g/mol
5-(Di-tert-butylphosphino)-1', 3', 5'-triphenyl-1'H-[1,4']bipyrazole is a non-proprietary ligand for palladium-catalyzed amination of aryl halides including aryl chlorides. Works best when the palladium source is Pd2(dba)3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-(di-tert-butylphosphino)-1′, 3′, 5′-triphényl-1′H-[1,4′]bipyrazole est un ligand non exclusif pour l’amination catalysée par le palladium des halogénures d’aryle, y compris les chlorures d’aryle. Fonctionne mieux lorsque la source de palladium est Pd2(dba)3
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 894086-00-1
Formule moléculaire C32H35N4P
Poids moléculaire (g/mol) 506.634
Numéro MDL MFCD09038440
Clé InChI PTXJGGGNGMPMBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bippyphos, t-bu-bippyphos, 5-di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4'-bipyrazole, 5-di-tert-butylphosphino-1', 3', 5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazole, 5-di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazole, 5-di-t-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bi-1h-pyrazole, 5-bis tert-butyl phosphino-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bi-1h-pyrazole, 5-di-tert-butylphosphanyl-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bipyrazole, 1',3',5'-triphenyl-5-ditert-butylphosphino-1,4'-bi 1h-pyrazole, 5-di-tert-butyl-phosphanyl-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazolyl
CID PubChem 11547931
Nom IUPAC ditert-butyl-[2-(1,3,5-triphénylpyrazol-4-yl)pyrazol-3-yl]phosphane
SMILES CC(C)(C)P(C1=CC=NN1C2=C(N(N=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1'H-1,4'-bipyrazole
Point de fusion 169°C to 173°C
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 506.62
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide