Learn More
5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 97%, ACROS Organics™
Code produit 10760955 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10760955 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10760955 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 277930050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau 5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Note relative au nom 97%
CAS 394-32-1
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 54°C to 59°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H7FO2
Formule linéaire FC6H3(OH)COCH3
Numéro MDL MFCD00011668
Quantité 5 g
Synonyme 5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 5-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl-1-ethanone, 2-hydroxy-5-fluoroacetophenone, 2'-hydroxy-5'-fluoroacetophenone, ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl, 5'-fluoro-2'-hydroxy acetophenone, 5'-fluoro-2'-hydroxy-acetophenone
Clé InChI KOFFXZYMDLWRHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)F)O
Nom IUPAC 1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
CID PubChem 95992
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Crystalline Powder or Crystals