Learn More
5-Fluoro-2-nitrotoluene, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30987955
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30987955 5 g
30971573 500 g
30982919 1 kg
30970070 10 g
30984736 25 g
30976624 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30987955 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD104725g
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-nitrotoluene
CAS 446-33-3
Formule moléculaire C7H6FNO2
Numéro MDL MFCD00007283
Quantité 5 g
SMILES CC1=CC(F)=CC=C1[N+]([O-])=O
Poids moléculaire (g/mol) 155.13
Pourcentage de pureté 98%