Learn More
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15436097
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15436097
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33278.MD
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123572-63-4
Molecular Formula C7H5F4NO
Molecular Weight (g/mol) 195.117
MDL Number MFCD16652514
InChI Key AUJAYNLPYRARLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 5-fluoro-2-trifluoromethoxy, acmc-20mqnl
PubChem CID 14439307
IUPAC Name 5-fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)OC(F)(F)F
Specifikationer
Quantity 250 mg
UN Number UN2810
Formula Weight 195.11
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.