Learn More
Thermo Scientific™ 5 L DynaDrive™ Bioreactor Probe Kit Puck Version
Código de producto. 31751204 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
Tamaño de la unidad:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacité (métrique) Tamaño de la unidad
31751204 5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31751204 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F1102751001
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
DynaDrive bioreactor puck sensor probe kit. Compatible with HyPerforma G3Lab controllers and 5 L DynaDrive bioreactor stands and containers using sensor puck technology. Enables pH and DO monitoring for bioprocess applications.
The Thermo Scientific™ DynaDrive™ 5 L BPC Sensor Puck Kit, F110-2751-001, enables rapid pH and dissolved oxygen (DO) measurement when using sensor puck–configured DynaDrive™ 5 L BioProcess Container (BPC). Designed for compatibility with Thermo Scientific™ HyPerforma™ G3Lab™ Bioprocess Controllers, this kit supports rapid setup, reduced handling, and reliable process monitoring during upstream process development.
The sensor puck kit integrates with the DynaDrive™ 5 L Single-Use Bioreactor ecosystem.
Key features and benefits
  • pH and DO measurement
  • Rapid setup
  • Designed specifically for use with sensor puck–enabled DynaDrive™ 5 L BPC
  • Compatible for use with HyPerforma™ G3Lab™ Bioprocess Controllers to support bioprocess control strategies
Kit includes
  • Puck Sensor Reader (Electro-Optical Module)
  • Cables for Puck Sensor Reader to connect to G3Lab controller
Typical applications
  • Upstream process development and optimization
  • Media and feed screening
  • Scale-down modeling for fed-batch or perfusion processes
Designed for the DynaDrive™ ecosystem
The F110-2751-001 sensor puck kit is part of the Thermo Scientific™ DynaDrive™ Single-Use Bioreactor platform, supporting efficient, scalable, and standardized upstream workflows from early process development through technology transfer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacité (métrique) 5 L
Matériau Stainless Steel (304)
Type Probe Kit
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.