Learn More
5-Méthoxy-1-[4-(trifluorométhyl)phényl]pentan-1-one, Mikromol™
Description
5-Méthoxy-1-[4-(trifluorométhyl)phényl]pentan-1-one, Mikromol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fluvoxketone |
| CAS | 61718-80-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Fluvoxketone |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C13 H15 F3 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Fluvoxamine Maleate Imp. D (EP), Fluvoxamine Imp. D (EP), 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone, Fluvoxketone, Fluvoxamine Maleate Impurity D, Fluvoxamine Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H15F3O2/c1-18-9-3-2-4-12(17)10-5-7-11(8-6-10)13(14,15)16/h5-8H,2-4,9H2,1H3 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | COCCCCC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?