Learn More
5-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 95%, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 454750010
Informations supplémentaires : CAS : 103879-58-9 Poids : 0.00100kg
Quantité. 1g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15284388
  • 197.30€ / 1g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 11-07-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
103879-58-9
127.099
5-methyloxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyloxazole-4-carboxylic ac, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-methyl, 5-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, acmc-209zwx, 5-methyloxazole-4-carboxylicacid, 5-methyl-4-oxazolecarboxylic acid, 4-carboxy-5-methyl-1,3-oxazole, 5-methyl oxazole-4-carboxylic acid
5-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
C5H5NO3
QIACATCUODRSLS-UHFFFAOYSA-N
11355484
CC1=C(N=CO1)C(=O)O
Spécification
5-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
149.0°C to 153.0°C
103879-58-9
5-methyloxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyloxazole-4-carboxylic ac, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-methyl, 5-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, acmc-209zwx, 5-methyloxazole-4-carboxylicacid, 5-methyl-4-oxazolecarboxylic acid, 4-carboxy-5-methyl-1,3-oxazole, 5-methyl oxazole-4-carboxylic acid
CC1=C(N=CO1)C(=O)O
127.099
127.1
Authentic
1g
C5H5NO3
QIACATCUODRSLS-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
11355484
≥94.0% (HPLC)
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 5-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.