Learn More
5-Méthylfural, TRC
Code produit 30012847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012847 5 g 5g
30003483 100 mg 100mg
30006016 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30012847 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3054705G
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 620-02-0
Formule moléculaire C6 H6 O2
Poids moléculaire (g/mol) 110.11
Synonyme 5-Methyl-2-furfural, 5-Methylfuran-2-carbaldehyde, 2-Furaldehyde, 5-methyl- (6CI,8CI), 5-Methyl-2-furancarboxaldehyde, 2-Formyl-5-methylfuran, 2-Formyl-5-methyltetrahydrofuran, 2-Methyl-5-formylfuran, 2-Methyl-5-furaldehyde, 5-Methyl-2-furaldehyde, 5-Methyl-2-furfural, 5-Methyl-2-furfuraldehyde, 5-Methyl-2-furfurylaldehyde, 5-Methylfuran-2-al, 5-Methylfuran-2-aldehyde, 5-Methylfurfural, 5-Methylfurfuraldehyde
Nom IUPAC 5-méthylfurane-2-carbaldehyde
SMILES Cc1oc(C=O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2-furfural
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
Poids de la formule 110.0368
Pourcentage de pureté >95%