Learn More
5-méthylthiophène-2-carbonitrile, 95 %, Maybridge
Code produit 10294913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Flacon en verre ambré ; 5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10294913 Flacon en verre ambré ; 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10294913 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC65016DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylthiophene-2-carbonitrile
CAS 72835-25-7
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H5NS
Numéro MDL MFCD01434334
Quantité 5g
Synonyme 5-methyl-2-thiophenecarbonitrile, 2-cyano-5-methylthiophene, 2-thiophenecarbonitrile, 5-methyl, 2-thiophenecarbonitrile,5-methyl, 5-methyl-thiophene-2-carbonitrile
Clé InChI RBQRZWYCXAXPIN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(S1)C#N
Nom IUPAC 5-méthylthiophène-2-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 123.173
CID PubChem 312733
Poids de la formule 123.18
Pourcentage de pureté 95%