Learn More
5-O-Déméthyl-28-Oxo-Avermectine A1A, TRC
Code produit 30372763
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30372763 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30372763 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD72205010MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-O-Demethyl-28-Oxo-Avermectin A1A
CAS 102190-68-1
Formule moléculaire C48 H70 O15
Quantité 10 mg
Synonyme Spiro[11,15-Methano-2H,13H,17H-Furo[4,3,2-Pq]
Formule InChI InChI=1S/C48H70O15/c1-11-24(2)42-27(5)17-18-47(63-42)23-32-20-31(62-47)16-15-26(4)41(59-38-22-36(55-10)43(30(8)57-38)60-37-21-35(54-9)40(50)29(7)56-37)25(3)13-12-14-33-45(51)61-44-39(49)28(6)19-34(46(52)58-32)48(33,44)53/h12-15,17-19,24-25,27,29-32,34-44,49-50,53H,11,16,20-23H2,1-10H3/b13-12+,26-15+,33-14+/t24-,25-,27-,29-,30-,31+,32-,34-,35-,36-,37-,38-,39+,40-,41-,42+,43-,44+,47+,48+/m0/s1
SMILES CC[C@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/C(=O)O[C@@H]7[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2)C=C[C@@H]1C
Nom IUPAC (1'R,2R,3S,4'S,6S,8'R,10'E,12'S,13'S,14'E,16'Z,20'R,21'R,24'S)-2-[(2S)-butan-2-il]-21',24'-dihidroxi-12'-[(2R,4S,5S,6S)-5-[(2S,4S,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-6-metiloxan-2-il] oxi-4-metoxi-6-metiloxan-2-il]oxi-3,11',13',22'-tetrametilespiro[2,3-dihidropiran-6,6'-3,7,19-trioxatetraciclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraeno]-2',18'-diona
Poids moléculaire (g/mol) 887.06
Poids de la formule 886.471