Learn More
Chlorure de 5-phényl-2-furoyle, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11315409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11315409 1 g 1g
11325409 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11315409 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50403.03
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 57489-93-7 | Molecular Formula: C11H7ClO2 | Molecular Weight: 206.625 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57489-93-7
Formule moléculaire C11H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 206.625
Numéro MDL MFCD02258033
Clé InChI YUCYPPIIPWVJMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-phenyl-furan-2-carbonyl chloride, 5-phenyl-2-furoyl chloride, acmc-20am1i, 2-furancarbonyl chloride, 5-phenyl
CID PubChem 2772079
Nom IUPAC 5-chlorure de phénylfurane-2-carbonyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Phenyl-2-furoyl chloride
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 206.63