Learn More
Naftidrofuryl Hydrogen Oxalate, Mikromol™
Product Code. 17941016
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Unit Size:
500mg
Product Code. 17941016
Brand: Mikromol MM0373.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Naftidrofuryl Hydrogen Oxalate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Naftidrofuryl Hydrogen Oxalate
CAS 6-4-3200
Analyte or Component Names Naftidrofuryl Hydrogen Oxalate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C24 H33 N O3 . C2 H2 O4
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Naftidrofuryl Hydrogen Oxalate, Citoxid, Di-Actane, Dubimax, Dusodril, EU 1806, Iridus, LS 121, NSC 225233, Nafronyl acid oxalate, Nafronyl oxalate, Naftidrofuryl oxalate, Naphtidrofuryl oxalate, Praxilene, 2-Furanpropanoic acid, tetrahydro-alpha-(1-naphthalenylmethyl)-, 2-(diethylamino)ethyl ester, ethanedioate (1:1), 2-Furanpropionic acid, tetrahydro-alpha-(1-naphthylmethyl)-, 2-(diethylamino)ethyl ester oxalate (1:1) (8CI), 2-Furanpropionic acid, tetrahydro-α-(1-naphthylmethyl)-, 2-(diethylamino)ethyl ester oxalate (1:1) (8CI)
InChI Formula InChI=1S/C24H33NO3.C2H2O4/c1-3-25(4-2)14-16-28-24(26)21(18-22-12-8-15-27-22)17-20-11-7-10-19-9-5-6-13-23(19)20;3-1(4)2(5)6/h5-7,9-11,13,21-22H,3-4,8,12,14-18H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
SMILES CCN(CC)CCOC(=O)C(CC1CCCO1)Cc2cccc3ccccc23.OC(=O)C(=O)O
IUPAC Name 2-(diethylamino)ethyl 2-(naphthalen-1-ylmethyl)-3-(oxolan-2-yl)propanoate;oxalic acid
Molecular Weight (g/mol) 473.56
Quantity 500 mg
Formula Weight 473.2414 g/mol
Show More Show Less
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.