Learn More
Reagecon 500ML AAS STD GALLIUM 1M HCL 1,000PPM
Marca:  Reagecon AAGAH
500ML AAS STD GALLIUM 1M HCL 1,000PPM
Código de producto. 11479099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00€
    168.31€ / 500mL
    Save 73.69€
    30% Off
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • GALLIUM AAS STANDARD SOLUTION 1000mg/l Ga in 1M HCl
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Causes serious eye damage.
Consejos de prudencia
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contains : hydrochloric acid
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado