missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromate Standard: CrO4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
Description
Chromate Standard: CrO4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Chromate |
| CAS | 11104-59-9 |
| Methods | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyte or Component Names | Chromate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | (Cr O4)2- |
| Synonym | CrO42− |
| SMILES | [O-][Cr](=O)(=O)[O-] |
| IUPAC Name | Chromate |
| Solvent or Matrix | Water |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu