Learn More
6,7-dihydrocyclopenta[4,5] pyrrolo[3,2-b]pyridine8-(5 H)-one, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15419005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15419005 250 mg 250mg
15409005 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15419005 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35321.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 6,7-dihydrocyclopenta[4,5 ] pyrrolo[3,2-b]pyridine8-(5H)-one est utilisé comme intermédiaire de synthèse en chimie organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1421263-65-1
Formule moléculaire C10H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 172.19
Numéro MDL MFCD22988925
Clé InChI AMETXLSIVXCORJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6,7-dihydrocyclopenta 4,5 pyrrolo 3,2-b pyridin-8 5h-one, 7,12-diazatricyclo 6.4.0.0 2 ,? dodeca-1 12 ,2 6 ,8,10-tetraen-3-one
CID PubChem 73995189
Nom IUPAC 6,7-dihydro-5H-cyclopenta[2,3]pyrrolo[2,4-b]pyridine-8-one
SMILES O=C1CCC2=C1C1=NC=CC=C1N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,7-Dihydrocyclopenta[4,5]pyrrolo[3,2-b]pyridin-8(5H)-one
Couleur Vert
Quantité 250 mg
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide